Phenol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
35952-1G
35952-1GEA 82.8 EUR
35952-1G
Phenol, Supelco®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80f31910b809334768ad738f4e219ef9987ef243&vid=2b5a8fa6b3ea7d7a468d90abf4102ae68393f63f&prid=web&clid=SAPDAM