Mixed indicator solution für die Härtebestimmung von Wasser nach Cooper, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

36023-1L 36023-6X1L
36023-1LEA 135.8 EUR
36023-1L 36023-6X1L
Mixed indicator solution für die Härtebestimmung von Wasser nach Cooper, Fluka™
Mixed indicator solution
Siedepunkt: 78 °C
Dichte: 0,800 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146551
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Change complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR