Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hafnocene dichloride
unter Argon abgefüllt
36105.06
36105.06EA
220
EUR
36105.06
Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid
Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid
CAS No.: 12116-66-4
Molecular Formula: C10H10Cl2Hf
Formula Weight: 379.59
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 230-233°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001438
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂Hf Molecular Weight: 379,58 g/mol Schmelzpunkt: 230…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001438 CAS-Nummer: 12116-66-4 EINECS: 235-177-5 UN: 3261 ADR: 8,III |