Paraffin wax, Erstarrungspunkt: 55 - 58 °C, pastille, Gurr™
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
361077EEA 170 EUR
361077E
Paraffin wax, Erstarrungspunkt: 55 - 58 °C, pastille, Gurr™
Paraffin
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8002-74-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (65 °C) Passes test
Congealing range 55 - 58 °C
Cutting/ ribboning Passes test