2-(3-Aminophenylsulphonyl)ethanol hydrochloride 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361526-1G
361526-1GEA
209
EUR
361526-1G
2-(3-Aminophenylsulphonyl)ethanol hydrochloride 97%, Sigma-Aldrich®
2-(3-Aminophenylsulphonyl)ethanol hydrochloride
Formel:
H₂NC₆H₄SO₂CH₂CH₂OH·HCl Molecular Weight: 237.70 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C (Zers., Lit.) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00134194 CAS-Nummer: 19076-03-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown powder, crystals or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms to structure |
Titration | 96.5 - 103.5% HClO4 |
High pressure liquid | 96.5% (minimum) |