ω,4-Dibromacetophenon, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1-(4-bromphenyl)-1-ethanon, Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromacetophenon, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, GSK-3β Inhibitor VII, 4-Bromphenacylbromid, TPK I Inhibitor, α,4-Dibromacetophenon
361548-5
361548-5EA 221 EUR
361548-5
ω,4-Dibromacetophenon, Millipore®
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277.94 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000200
CAS-Nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412