2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz ≥97,0% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Dichlorphenolindophenol, Natrium-4-(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenamino)phenoxid, Dichlorindophenol, Tillmans-Reagenz, DCPIP, 2,6-Dichlor-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzochinonimin Natriumsalz, DPIP, DCIP

36180-5G
36180-5GEA 75.22 EUR
36180-5G
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz ≥97,0% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), Fluka™
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
Molecular Weight: 290,08 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Merck Index: 13,03093

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR