Cryo-Jet nach Lamb Kältespray
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
361852TEA 58.1 EUR
361852T
Cryo-Jet nach Lamb Kältespray
trans-1,3,3,3-Tetrafluorpropen
Rezeptur nach Raymond A. Lamb
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff-freies Aerosol, geeignet zum raschen Abkühlen von Paraffinblöcken. Es kann bei der Kryometrie für die anfängliche Abkühlung von Geweben vor der Herstellung der Schnitte verwendet werden und dient als Ersatz für Kohlendioxid/Isopentan und flüssigem Stickstoff.
Formel: C₃H₂F₄
Molecular Weight: 114,043 g/mol
Siedepunkt: –19 °C
Schmelzpunkt: –101 °C
Dichte: ∼1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 29118-24-9
EINECS: 212-377-0
UN: 3163
ADR: 2.2,
Merck Index: 13,04734
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity % (w/w) 99,5%
Appearance Clear and colourless liquefied gas
Water Content ppm (w/w) ≤10 ppm
Non-condensable Gas (Vapour phase) %v/v 1,5%
High Boiling Residue % (w/w) ≤0,010 %
Acidity (As HCl) ppm (w/w) ≤1 ppm
Chloride No visible turbidity