di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
36228.22 36228.36 36228.57
36228.22EA 23.1 EUR
36228.22 36228.36 36228.57
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,0-101,0% ACS
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 6009-70-7 Molecular Formula: (COONH4)2.H2O Formula Weight: 142.11 (124.10anhy) Physical Form: Granular Density: 1.50 Appearance: White Melting Point: 70° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Beilstein Reference: 3759830 Merck Reference: 14,537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149694
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metals
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,537