Brucin-sulfat Heptahydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
36249.14
36249.14EA
114
EUR
36249.14
Brucin-sulfat Heptahydrat ACS
Brucine sulphate heptahydrate
CAS No.: 60583-39-3
Molecular Formula: (C23H26N2O4)2.H2SO4.7H2O
Formula Weight: 1013.15 (887.03anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 180° dec.
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00150159
Applications: Resolving agent
Formel:
C₂₃H₂₆N₂O₄ Molecular Weight: 887,01 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013472 CAS-Nummer: 60583-39-3 EINECS: 225-432-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,1455 |