Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Klumpen 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36253.14 36253.22
36253.14EA 77.6 EUR
36253.14 36253.22
Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Klumpen 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Zirkonium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9