Thulium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
36279.04 36279.09
36279.04EA 152 EUR
36279.04 36279.09
Thulium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Thulium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formel: O₃Tm₂
Schmelzpunkt: 2425 °C
Dichte: 8,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011285
CAS-Nummer: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Merck Index: 14,9394