Essigsäureanhydrid 97+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetanhydrid
36292.AP 36292.K3 36292.AE
36292.APEA 75.6 EUR
36292.AP 36292.K3 36292.AE
Essigsäureanhydrid 97+% ACS
Essigsäureanhydrid
Purity: 97+% CAS No.: 108-24-7 Molecular Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 49°(120°F) Physical Form: Liquid Density: 1.082 Refractive Index: 1.3900 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -73° Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 385737 Merck Reference: 14,56 UN No.: 1715 MDL No.: MFCD00008705
Formel: (CH₃CO)₂O
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1.082
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 14,56
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM