Zirkonium(IV)oxid ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

36319.18 36319.30
36319.18EA 98.4 EUR
36319.18 36319.30
Zirkonium(IV)oxid ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)
Zirkonium(IV)oxid

Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310

Formel: ZrO₂
Siedepunkt: ∼5000 °C
Schmelzpunkt: ∼2700 °C
Dichte: 5,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR