Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tebufenpyrad
Lieferant: Merck
Profenofos CRM kann auch wie folgt verwendet werden: Auswertung von 250 Pestizidrückständen, die mit der QuEChERS-Methode aus 103 verarbeiteten Fruchtproben unter Verwendung von Hochleistungsflüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) extrahiert wurden. Auf Gaschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) basierende Analyse von 213 Pestizidrückständen in Sojabohnen nach ihrer Extraktion mit dem QuEChERS-Verfahren. Nachweis von 252 Pestiziden, die aus Oberflächenwasserproben durch Festphasenextraktion (SPE) unter Verwendung von Flüssigchromatographie extrahiert wurden Quadrupol-Orbitrap-Tandem-Massenspektrometrie mit hoher Auflösung. Mehrfachrückstandsanalyse von 160 Pestiziden verschiedener Klassen unter Verwendung einer Mischung aus Ethylacetat (EtAC) und n. Hexan zur Extraktion aus Kamillen-, Thymian- und Majoranproben und deren Analyse mittels Gaschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS). Gleichzeitige Bestimmung von 34 Pestiziden in verschiedenen Umweltwasserproben mittels dispersiver Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (DLLME) in Kombination mit Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS/MS). Quantifizierung von 40 Insektiziden und Fungiziden verschiedener Klassen in 81 Apfelproben mittels Gas- und Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie nach einer QuEChERS-basierten Extraktion.
Standards: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen.
Bitte beachten P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P314