Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Au ≥ 49.0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
36400.06 AB208060.0001
36400.06EA 816 EUR
36400.06 ABCRAB208060.0001
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Au ≥ 49.0% ACS
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 16961-25-4 Molecular Formula: HAuCl4.3H2O Formula Weight: 393.83 (339.79anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149904
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Molecular Weight: 393.83 g/mol
Schmelzpunkt: 30
Dichte: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III