Gallussäure Monohydrat ≥98% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat

36417.22 36417.36
36417.22EA 68.3 EUR
36417.22 36417.36
Gallussäure Monohydrat ≥98% ACS
Gallussäure Monohydrat

Purity: 98+% CAS No.: 5995-86-8 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to cream Melting Point: 250° dec. Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00149098

Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188.14 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR