Gallussäure Monohydrat ≥98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
36417.22
36417.36
36417.22EA
68.3
EUR
36417.22
36417.36
Gallussäure Monohydrat ≥98% ACS
Gallussäure Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formel:
C₇H₆O₅·1H₂O Molecular Weight: 188.14 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.) Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149098 CAS-Nummer: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...