Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36427.KT 36427.KU
36427.KTEA 132 EUR
36427.KT 36427.KU
Magnesiumoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 100 orientation
Magnesiumoxid
CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700