Chloroform, extra trocken über Molekularsieb 99.9% stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

364321000 364320010 364325000 364320025
364321000.EA 41.6 EUR
364321000. 364320010. 364325000. 364320025.
Chloroform, extra trocken über Molekularsieb 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.85 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR