n-Hexan, extra trocken über Molekularsieb 97%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

364371000 364370010 364370025 364375000
364371000.EA 30.8 EUR
364371000. 364370010. 364370025. 364375000.
n-Hexan, extra trocken über Molekularsieb 97%, AcroSeal®
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR