n-Hexan, extra trocken über Molekularsieb 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
364371000
364370010
364370025
364375000
364371000.EA
30.8
EUR
364371000.
364370010.
364370025.
364375000.
n-Hexan, extra trocken über Molekularsieb 97%, AcroSeal®
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,659 g/cm³ Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...