Iodwasserstoffsäure 47% stabilisiert ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Hydrogeniodid

Stabilisierung: 1.5% Stabilisiert mit Phosphinsäure

36490.AE 36490.AP
36490.AEEA 77.5 EUR
36490.AE 36490.AP
Iodwasserstoffsäure 47% stabilisiert ACS
Hydriodic acid

CAS No.: 10034-85-2 Molecular Formula: HI Formula Weight: 127.91 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to yellow Merck Reference: 14,4776 UN No.: 1787 MDL No.: MFCD00011347

Formel: HI
Molecular Weight: 127.91 g/mol
Dichte: 1.50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4776

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR