Pararosaniliniumchlorid ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Basic Red 9, Fuchsin basisch Hydrochlorid, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, 4,4',4''-Triaminotrityliumchlorid, 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, Pararosanilin, Parafuchsin
36540.18
36540.18EA 123 EUR
36540.18
Pararosaniliniumchlorid ≥90%
Pararosaniliniumchlorid
Purity: 90+% CAS No.: 569-61-9 Molecular Formula: C19H17N3.HCl Formula Weight: 323.83 Physical Form: Powder Melting Point: 268-270° dec. Beilstein Reference: 4164603 MDL No.: MFCD00001657
pH indicator 1.2 (purple) to 3.0 (red)
Formel: C₁₉H₁₈ClN₃
Molecular Weight: 323,82 g/mol
Schmelzpunkt: 268…270 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001657
CAS-Nummer: 569-61-9
EINECS: 209-321-2