Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
36596.36
36596.A4
36596.36EA
61.1
EUR
36596.36
36596.A4
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) ACS
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 4-8 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
MDL No.: MFCD00134094
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 14,8569 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...