Cadmium(II)chlorid, wasserfrei ≥99,0% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

36629.36 36629.22
36629.36EA 361 EUR
36629.36 36629.22
Cadmium(II)chlorid, wasserfrei ≥99,0% ACS
Formel: CdCl₂
Siedepunkt: 960 °C
Schmelzpunkt: 568 °C
Dichte: 4,047
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1617

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR