2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36643.AP 36643.K2 36643.M1
36643.APEA 53.6 EUR
36643.AP 36643.K2 36643.M1
2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
2-Methyl-1-Propanol
Purity: 99+% CAS No.: 78-83-1 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 28°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 0.802 Refractive Index: 1.3960 Appearance: Colourless Odour: Sweet pH: 7 Melting Point: -108° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1730878 Merck Reference: 14,5131 UN No.: 1212 MDL No.: MFCD00004740
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107…108 °C
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,802
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM