Glycerin ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol
36646.AP 36646.K2 36646.M1
36646.APEA 60.4 EUR
36646.AP 36646.K2 36646.M1
Glycerin ≥99,5% ACS
Glycerin
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.26 Refractive Index: 1.474 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 182 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,26
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,4484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM