Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36664.22 36664.36 36664.A3
36664.22EA 37.2 EUR
36664.22 36664.36 36664.A3
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Purity: 99.5+% CAS No.: 77-92-9 Molecular Formula: C6H8O7 Formula Weight: 192.13 Physical Form: Crystalline Density: 1.665 pH: 1,6 Melting Point: 153-154° Beilstein Reference: 782061 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00011669
Vitamin C
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Dichte: 1,665
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM