Methylrot Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36667.14
36667.22
36667.14EA
35.8
EUR
36667.14
36667.22
Methylrot Natriumsalz ACS
Methylrot Natriumsalz
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red to brown
Beilstein Reference: 4065488
Formel:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Schmelzpunkt: > 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002426 CAS-Nummer: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |