Stärke, löslich modifiziert (unlösliche Stoffe 0.01% max)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator

36673.22 36673.36
36673.22EA 57.7 EUR
36673.22 36673.36
Stärke, löslich modifiziert (unlösliche Stoffe 0.01% max)
Stärke, löslich

CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless Solubility: Instantly soluble in water MDL No.: MFCD00082026

Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR