Bromwasserstoff 47,0 - 49,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
36694.AK
36694.K2
36694.M1
36694.AKEA
58.4
EUR
36694.AK
36694.K2
36694.M1
Bromwasserstoff 47,0 - 49,0% ACS
Bromwasserstoff
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Formel:
HBr Molecular Weight: 80.91 g/mol Siedepunkt: -66.7 Schmelzpunkt: -86 Dichte: 1.490 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 14,4778 |