Platin ≥99,9% (Metall-Basis), amorphes Pulver APS <3 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
36704.03
36704.06
36704.03EA
278
EUR
36704.03
36704.06
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), amorphes Pulver APS <3 µm
Platinum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 3.5-7.9m2/g, Tap density 0.6-2.0g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 Dichte: 21.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,07689 |