2,6-Xylenol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36715-1G
36715-1GEA 47.1 EUR
36715-1G
2,6-Xylenol, Supelco®
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002240
CAS-Nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=452a9aa69a7b44bf181ca5507a1dd60fe00124c8&vid=d0d93280665675d0d1a7adbcbfb96a0e6cd1a3bc&prid=web&clid=SAPDAM