Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36735-1G
36735-1GEA 43.6 EUR
36735-1G
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad80ee4548ab3e1c36b4a8b643daa151acb279f&vid=d54b78761c2c6e6853cdb521cf73b7c2d729d17c&prid=web&clid=SAPDAM