Dibutylphthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DBP, Phthalsäuredibutylester, 1,2-Benzoldicarbonsäuredibutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36736-1G
36736-1GEA
41.1
EUR
36736-1G
Dibutylphthalat, Supelco®
Dibutylphthalat
Formel:
C₁₆H₂₂O₄ Molecular Weight: 278.35 g/mol Siedepunkt: 340 Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 171 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009441 CAS-Nummer: 84-74-2 EINECS: 201-557-4 UN: 3082 ADR: 9 III REACH: 01-2119493042-44 Merck Index: 13,01586 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...