Guanidiniumchlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid
369075-1
369075-100
369075-500
369075-1EA
564
EUR
369075-1
369075-100
369075-500
Guanidiniumchlorid, Millipore®
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95.53 g/mol Schmelzpunkt: 185 Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...