tert-Butylchlordimethylsilan 1.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

369101000
369101000.EA 102 EUR
369101000.
tert-Butylchlordimethylsilan 1.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 125
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2920
ADR: 8 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR