Oxalyldichlorid 2.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
369181000
369188000
369181000.EA
50.6
EUR
369181000.
369188000.
Oxalyldichlorid 2.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Oxalyldichlorid
Formel:
C₂Cl₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000704 CAS-Nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Titration Argentometric | 1.9 to 2.1 M |