o-Kresol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-2-methylbenzol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluol
36922-250MG
36922-250MGEA 48.3 EUR
36922-250MG
o-Kresol, Supelco®
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3bfaa6300442db83f3a0ccc8e249b06d6dcfab&vid=8a3bfaa6300442db83f3a0ccc8e249b06d6dcfab&prid=web&clid=SAPDAM