Tetrahydrofuran ≥99,8% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 250 ppm
3705-45EA 909.03 EUR
3705-45 3705-25
Tetrahydrofuran ≥99,8% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Bitte beachten Preserve in tight and cool conditions.
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 65 °C
Schmelzpunkt: –108,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥99,8
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,03%
Stabiliser (BHT) ~250 ppm
For Laboratory, Research or Manufacturing Use