Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
371701-250
371701-250EA 363 EUR
371701-250
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz, Millipore®
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MDL: MFCD03410297
CAS-Nummer: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7