Methylacetat, extra trocken 99+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäuremethylester

371831000 371830010 371830025
371831000.EA 36.8 EUR
371831000. 371830010. 371830025.
Methylacetat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 57.4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR