2',6'-Dihydroxyacetophenon, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
37468-1G-F
37468-5G-F
37468-1G-FEA
65.8
EUR
37468-1G-F
37468-5G-F
2',6'-Dihydroxyacetophenon, Supelco®
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 296 Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002270 CAS-Nummer: 699-83-2 EINECS: 211-833-6 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...