tert-Butylmethylether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

375221000 375220010
375221000.EA 31.5 EUR
375221000. 375220010.
tert-Butylmethylether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 54…56 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 0,7404 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR