1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 1,4-Dimethylpyridin-1-ium iodide
376434-25G
376434-25GEA 130 EUR
376434-25G
1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpyridinium iodide
1,4-Dimethylpyridinium iodide,99%
Formel: C₇HIN
Molecular Weight: 235.07 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031899
CAS-Nummer: 2301-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f65493f9ec1f1a82dfc4a1e7d5186620b15c4336&vid=c53736aa6779c3465b7da85e77c48383a7531671&prid=web&clid=SAPDAM