J.T.Baker®, Proclean
Lieferant: Avantor
3768.1000EA 19.1 EUR
3768.1000
J.T.Baker®, Proclean
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
pH at 25 °C: 8,7 to 8,9
Total Bacterial Growth (CFU/100 ml): Max. 5