Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
377741000
377748000
377741000.EA
97.6
EUR
377741000.
377748000.
Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Ti Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011267 CAS-Nummer: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 UN: 2922 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to dark brown Solution |
Titration Argentometric | 0.95 to 1.10 M |