Di-n-butylmagnesium 0.5 M in Heptan, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

377771000 377778000
377771000.EA 118 EUR
377771000. 377778000.
Di-n-butylmagnesium 0.5 M in Heptan, AcroSeal®
Di-n-butylmagnesium
Formel: C₈H₁₈Mg
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,73 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015225
CAS-Nummer: 1191-47-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution
Titration 9.1 to 10.8 % (on Mg basis)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR