Titan(IV)chlorid 1 mol/l in Toluol, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

378161000 378168000
378161000.EA 74.7 EUR
378161000. 378168000.
Titan(IV)chlorid 1 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Formel: Cl₄Ti
Dichte: 0,964 g/cm³
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR